Läs mer
Sodium Metabisulfite, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15668130 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Förpackning Conditionnement
15668130 5 kg Poly bottle 5kg
15658130 500 g Poly bottle 500g
15648130 1 kg Poly bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15668130 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur S90005KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Molekylformel Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 190.09
MDL-nummer MFCD00167602
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-namn disodium (sulfinatooxy)sulfinate
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Sodium metabisulfite
Smältpunkt >150°C
Färg Colorless
pH 3.5 to 5.0 (at 50.00g/L 20°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 5 kg
Linjär formel Na2S2O5
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 190.11g/mol
Procent renhet ≥99%
Odör Stinging
Förpackning Poly bottle
Densitet 2.36g/cu.cm at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.