Läs mer
Sodium Metabisulfite, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10598820
Brand: Fisher Chemical S/5250/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Sodium Metabisulfite, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-57-4
Molekylformel Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 190.09
MDL-nummer MFCD00167602
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-namn dinatrium(sulfinatooxi)sulfinat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
Färg Vitt
pH 4 till 6
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 190.1g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.