Läs mer
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10438420 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10438420 500 g 500g
10736111 1 kg 1kg
10223970 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10438420 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-57-4
Molekylformel Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 190.09
MDL-nummer MFCD00167602
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-namn disodium (sulfinatooxy)sulfinate
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
Färg White
pH 4 to 6
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 190.1g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.