Läs mer
Natriummetabisulfit NF/FCC granulär, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15548444
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548444 2.5 kg Poly 2.5kg
1 options
Produktkod. 15548444 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 777606
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Metabisulfite
CAS 7681-57-4
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel Na2O5S2
MDL-nummer MFCD00167602
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium(sulfinatooxi)sulfinat
Molekylvikt (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formel vikt 190.11
Kvalitet FCC/NF
Förpackning Poly
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metabisulphite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite