Läs mer
Natriummetabisulfit, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, torrt, 97-100,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15671330
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15671330 1 kg 1kg
15601340 500 g 500g
15611340 5 kg 5kg
15621340 6 x 1 kg Paket med 6
15691330 4 x 5 kg Paket med 4
15681330 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15671330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 134591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.12 SEK
    476.98 SEK / 1kg
    Save 43.14 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, torr, 97-100,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-57-4
Molekylformel Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 190.09
MDL-nummer MFCD00167602
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-namn dinatrium(sulfinatooxi)sulfinat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Metabisulfite
Namnnotering Uppfyller analytiska specifikationer från Ph. Eur.BP, NF, FCC
Fysisk form Dry
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2S2O5
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 190,11 g/mol
Procent renhet 97 till 100,5 %
Kvalitet puriss.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.