Läs mer
Sodium Metabisulfite, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15643440 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
50kg
5kg
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15643440 50 kg 50kg
15633440 500 g 500g
15613440 1 kg 1kg
15623440 2.5 kg 2.5kg
15653440 5 kg 5kg
15663440 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15643440 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3144850KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. EUR, torr, 98-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-57-4
Molekylformel Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 190.09
MDL-nummer MFCD00167602
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-namn dinatrium(sulfinatooxi)sulfinat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Metabisulfite
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Dry
Kvantitet 50 kg
Linjär formel Na2S2O5
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 190.11g/mol
Procent renhet 98 to 100.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa