Läs mer
Natriummetabisulfit, TRC
Produktkod. 17952825
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952825 50 g
17930725 10 g
17934425 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17952825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS66706050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-57-4
Molekylformel 2 Na . O5 S2
Molekylvikt (g/mol) 190.11
Synonym Sodium metabisulfite, sodium disulfite
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Metabisulfite
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Formel vikt 189.8983