Läs mer
Sodium metaborate tetrahydrate, 98%
Produktkod. 11429393
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429393 10,000 g 10000g
11409393 500 g 500g
11419393 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11803.0C
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10555-76-7
Molekylformel BH8NaO6
Molekylvikt (g/mol) 137.86
MDL-nummer MFCD00149205
InChI-nyckel JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC-namn natrium;oxido(oxo)boran;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metaborate tetrahydrate
Smältpunkt ∽53°C (decomposition)
Kvantitet 10,000 g
Formel vikt 137.86 (65.80 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.