Läs mer
Natriummetaborat tetrahydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324267
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324267 1 kg 1kg
11314267 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036736.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Natriummetaborattetrahydrat används Inom textilindustrin används det som tillsatser, processhjälpmedel och flamskyddsmedel. I den kemiska industrin används det för att göra borsyra. Andra användningsområden inkluderar förtjockningsmedel, konserveringsmedel och fotografisk kemikalie.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10555-76-7
Molekylformel BH8NaO6
Molekylvikt (g/mol) 137.86
MDL-nummer MFCD00149205
InChI-nyckel JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC-namn natrium;oxido(oxo)boran;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metaborate tetrahydrate
Smältpunkt ∼53°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 137.86 (65.80 Anhydrous)
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.