Läs mer
Natriummetaperiodat, 98 %
Product Code. 11321339
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11321339 500 g 500g
11331339 10 g 10g
11351339 100 g 100g
11341339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11321339 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013798.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Källa till periodisk syra, som analytiskt reagens och som oxidationsmedel | CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213,89 g/mol
Källa för perjodsyra, som ett analytiskt reagens och som ett oxidationsmedel Natriummetaperjodat används som ett oxiderande reagens involverat i oxidationen av cellulosa. Det är involverat i klyvningen av vicinala dioler för att framställa två aldehyder. Denna oxidation används vanligtvis för att selektivt märka RNA, sackarider och andra föreningar med vicinala dioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-28-5
Molekylformel INaO4
Molekylvikt (g/mol) 213.89
MDL-nummer MFCD00003534
InChI-nyckel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-namn natrium; perjodat
LEDER [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium metaperiodate
Smältpunkt 300 °C (dekomposition)
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Löslig i vatten, svavelsyra, salpetersyra och ättiksyra.
Formel vikt 213.89
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Utseende Färglöst pulver
Densitet 4,174 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metaperiodate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metaperiodate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.