Läs mer
Natriummetaperiodat, 98 %
Produktkod. 11331339
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331339 10 g 10g
11351339 100 g 100g
11321339 500 g 500g
11341339 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11331339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013798.09
 Begränsad artikel
I lager
Källa till periodisk syra, som analytiskt reagens och som oxidationsmedel | CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213,89 g/mol
Källa för perjodsyra, som ett analytiskt reagens och som ett oxidationsmedel Natriummetaperjodat används som ett oxiderande reagens involverat i oxidationen av cellulosa. Det är involverat i klyvningen av vicinala dioler för att framställa två aldehyder. Denna oxidation används vanligtvis för att selektivt märka RNA, sackarider och andra föreningar med vicinala dioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-28-5
Molekylformel INaO4
Molekylvikt (g/mol) 213.89
MDL-nummer MFCD00003534
InChI-nyckel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-namn natrium; perjodat
LEDER [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metaperiodate
Smältpunkt 300°C (decomposition)
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid.
Formel vikt 213.89
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Utseende Colorless powder
Densitet 4.174 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.