Läs mer
Sodium Metaperiodate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Metaperiodate |
| Smältpunkt | 270°C (Decomposes) |
| CAS | 7790-28-5 |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00003534 |
| Synonym | Sodium metaperiodate, Sodium periodate, Sodium metaperiodate |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.89 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 3.87 g/cm3 at 20°C |