Läs mer
Natriummetasilikat, vattenfri och teknik.
Produktkod. p-4407914
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337707 1 kg 1kg
11327707 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014106.A1
CAS: 6834-92-0 | Na2O3Si | 122,062 g/mol
Natriummetasilikat används som utgångsmaterial för zeoliter och kiseldioxidkatalysatorer. Det fungerar som lim och bindemedel, korrosionsinhibitor, penetrerande tätningsmedel, koaguleringsmedel i avloppsvattenrening, fixeringsmedel för handfärgning med reaktivt färgämne och rengöringsmedelshjälpmedel. Det används också i pannblandningar, rengöringsmedel, blekmedel, färgborttagningsmedel av aluminium och tvättning av kolsyrade dricksflaskor. Den kan användas i cement, borrvätskor, brandskyddsträ, eldfasta material och bilar. Vidare fungerar det som ett ytaktivt medel, emulgeringsmedel, vätmedel, suspenderingsmedel, dispergeringsmedel och korrosionsskyddsmedel i pannvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6834-92-0
Molekylformel Na2O3Si
Molekylvikt (g/mol) 122.062
MDL-nummer MFCD00003492
InChI-nyckel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metasilicate
Smältpunkt 1088 °C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslig i kallt vatten. Hydrolyserar i varmt vatten. Olöslig i syror, alkohol och saltlösningar.
Formel vikt 122.06
Kvalitet Teknisk
Odör Luktfritt
Utseende Vita granuler
Densitet 2,61 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metasilicate, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium metasilicate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.