Läs mer
Natriummetasilikatpentahydrat, tekniker.
Beskrivning
Natriummetasilikatpentahydrat används som utgångsmaterial vid framställning av kiseldioxider och zeoliter. Det kan användas i tvätt- och rengöringsmedel, massa- och papperstillverkning. Det används också i jordstabilisering, tätning, lim och bindemedel. Vidare används det i titandioxidproduktion, färger för murverk och glas, spraybeläggningar för tunnelkonstruktion. Utöver detta används den i frukt- och grönsakstvättar och desinfektionsmedel för ytor i kontakt med mat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium metasilicate pentahydrate |
| Smältpunkt | 72°C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 5 x 1 kg |
| UN-nummer | UN3253 |
| Merck Index | 14,8642 |
| Löslighetsinformation | Soluble in cold water. |
| Formel vikt | 212.14 (122.06 Anhydrous) |
| Kvalitet | Teknisk |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium metasilicate pentahydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.