Läs mer
Natriummetasilikatpentahydrat, tekniker.
Produktkod. 11397697
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397697 1 kg 1kg
11387697 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014103.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.76 SEK
    520.65 SEK / 1kg
    Save 59.11 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10213-79-3 | H10Na2O8Si | 212,137 g/mol
Natriummetasilikatpentahydrat används som utgångsmaterial vid framställning av kiseldioxider och zeoliter. Det kan användas i tvätt- och rengöringsmedel, massa- och papperstillverkning. Det används också i jordstabilisering, tätning, lim och bindemedel. Vidare används det i titandioxidproduktion, färger för murverk och glas, spraybeläggningar för tunnelkonstruktion. Utöver detta används den i frukt- och grönsakstvättar och desinfektionsmedel för ytor i kontakt med mat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-79-3
Molekylformel H10Na2O8Si
Molekylvikt (g/mol) 212.137
MDL-nummer MFCD00149176
InChI-nyckel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(oxo)silan;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metasilicate pentahydrate
Smältpunkt 72°C
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3253
Merck Index 14,8642
Löslighetsinformation Soluble in cold water.
Formel vikt 212.14 (122.06 Anhydrous)
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Densitet 1.75 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.