Läs mer
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073547 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
Produktkod. 10746111
Brand: Fisher Chemical S/5360/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical, Quantity: 3kg, CAS: 10213-79-3, White, Melting Point: 72 deg.C, Molecular Formula: H10Na2O8Si, Molecular Weight: 212.137, Packaging: Plastic powder jar, pH: 12.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10213-79-3
Molekylformel H10Na2O8Si
Molekylvikt (g/mol) 212.137
MDL-nummer 149176
InChI-nyckel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC-namn disodium;dioxido(oxo)silane;pentahydrate
LEDER O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Smältpunkt 72°C
Färg White
pH 12.6
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 212.74g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate