Läs mer
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical™
Produktkod. 10746111 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10746111 1 kg 1kg
10306440 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10746111 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium Metasilicate Pentahydrate, Technical, Fisher Chemical, Quantity: 3kg, CAS: 10213-79-3, White, Melting Point: 72 deg.C, Molecular Formula: H10Na2O8Si, Molecular Weight: 212.137, Packaging: Plastic powder jar, pH: 12.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10213-79-3
Molekylformel H10Na2O8Si
Molekylvikt (g/mol) 212.137
MDL-nummer 149176
InChI-nyckel ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate pentahydrate, silicic acid, disodium salt, pentahydrate, disodium oxosilanediolate pentahydrate, silicic acid h2sio3 , disodium salt, pentahydrate, 2na.so3i.5h2o, sodium meta-silicate pentahydrate, sodium silicate solution water glass, disodium dioxido oxo silane pentahydrate, sodium metasilicate pentahydrate, tech., disodium oxosilanebis olate pentahydrate
PubChem CID 61495
IUPAC-namn disodium;dioxido(oxo)silane;pentahydrate
LEDER O.O.O.O.O.[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 72°C
Färg White
pH 12.6
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 212.74g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metasilicate pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metasilicatepentahydrate, Sodiummetasilicate