Läs mer
Natriummetasilikat, TRC
Produktkod. 30412519
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30412519 10 g
1 options
Produktkod. 30412519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS22440510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Metasilicate
CAS 6834-92-0
Kvantitet 10 g
Molekylformel Na2O3Si
Synonym Blue Meta, Crystamet, Disodium Metasilicate, Disodium Monosilicate, Disodium Silicate, Drymet 59, Mead Beads 2048, Metso 20, Metso 2048, Metso 510, Metso Pentabead 20, Metso-Beads 2048, Orthosil, P 84, P 84 (silicate), Purifeed 6N, R-SIL, S 108358, SMS, SP 20, SP 20 (silicate), Silicon Sodium Oxide (SiNa2O3), Simet 5G, Simet A, Simet AG, Simet AP, Simet GA 5, Sodium Metasilicate Anhydrous, Granular D, Sodium Metasilicate, Sodium Metasilicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na2(SiO3)), Sodium Silicate (Na2SiO3), Sodium Silicate (Na6(SiO3)3), Sodium Silicon Oxide (Na2SiO3), Starso, Stixso NN
InChI formel InChI=1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Si](=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; dioxid(oxo)silan
Molekylvikt (g/mol) 122.06
Formel vikt 121.9412