Läs mer
Natriummetatungstat, 2,82 densitetslösning i vatten, stabiliserad
Produktkod. 10693502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10693502 250 mL Glasflaska 250ml
10603702 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10693502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 304102500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12141-67-2
Molekylformel H2Na6O40W12
MDL-nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metatungstate
Färg Grön till gul
Namnnotering 2,82 densitetslösning i vatten, stabiliserad
Densitet 2.8200g/mL, 2.82
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Na6[H2W12O40]
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >1000 g/L vatten (20 °C).
Formel vikt 2986.13
Procent renhet ≥67 % (WO3)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.