Läs mer
Sodium Metatungstate Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Metatungstate Hydrate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/6Na.2H2O.38O.12W/h;;;;;;2*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q6*+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*-1;;;;;;;;;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 2987.162 |