Läs mer
Sodium metatungstate monohydrate
Produktkod. 11308057
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
4 x 250 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308057 50 g 50g
11328057 250 g 250g
11318057 4 x 250 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11308057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022534.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 314075-43-9 | Na6O39W12·H2O
Natriummetavolframmonohydrat spelar en viktig roll vid analys av sjunker och simmar. Det är ett derivat av natriumvolframat, som är en potentiell terapi för fetma. Det fungerar som en inhibitor, som hämmar nukleosid-trifosfat-difosfohydrolaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314075-43-9
Molekylformel Na6O39W12·H2O
MDL-nummer MFCD00061466
Synonym Sodium tungstate (meta), Sodium polytungstate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metatungstate monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 2986.13 (2968.12 Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 5.47
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metatungstate monohydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metatungstate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.