Läs mer
Natriummetavanadat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10105020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10105020 250 g Glasflaska 250g
10185213 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10105020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269212500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13718-26-8
Molekylformel NaO3V
Molekylvikt (g/mol) 121.93
MDL-nummer MFCD00011125
InChI-nyckel CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
IUPAC-namn natriumvanadinoylolat
LEDER [Na+].[O-][V](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metavanadate
Smältpunkt 600°C
Namnnotering 96%
Färg Beige-gul till vit eller grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 96%
Linjär formel NaVO3
Merck Index 15,8774
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 121.93
Procent renhet 96%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.