Läs mer
Natriummetavanadat, vanligtvis 96 %, V 38 % min
Produktkod. 11336108
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11336108 25 g 25g
11346108 250 g 250g
11356108 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011092.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13718-26-8 ∣ NaO3V ∣ 121,93 g/mol
Natriummetavanadat används som analytiskt reagens och betningsmedel. Det visar sig också vara användbart inom fotoindustrin och läkemedelsindustrin. Utöver detta används det vid tillverkning av vanadinlegering och vanadinkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13718-26-8
Molekylformel NaO3V
Molekylvikt (g/mol) 121.93
MDL-nummer MFCD00011125
InChI-nyckel CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
LEDER [Na+].[O-][V](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metavanadate
Smältpunkt 630 °C
Namnnotering V 38% min.
Färg Vitt
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Utseende Offwhite till ljusorange pulver
Analysprocentintervall Vanligtvis 96 %
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn natrium;oxido(dioxo)vanadin
Formel vikt 121.93
Procent renhet 96%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metavanadate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metavanadate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.