missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Methanesulfinate-d3, CDN

Produktkod. 30315566
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315566 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315566 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND81890.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl-d3-sulfinic acid sodium salt
CAS 2129597-38-0
Molekylformel C D3 O2 S . Na
Kvantitet 0.05 g
Synonym Methane-d3-sulfinic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Sodium methane-d3-sulfinate, Sodium methylsulfinate-d3, Methane-d3-sulfinic acid sodium salt, Sodium methanesulfinate-D3
InChI formel InChI=1 S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D3;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])S(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;trideuteriomethanesulfinate
Molekylvikt (g/mol) 105.1066
Formel vikt 104.994 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.