Läs mer
Natriummetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410587 25 g 25g
11400587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22439.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-57-4 | CH3NaO3S | 118.082 g/mol
Natriummetansulfonat används som ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriummetansulfonat används som ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel.
Löslighet Löslig i
vatten, alkohol, eter, hexan, bensen, metylcyklopentan, toluen, o-klortoluen och etyldisulfid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-57-4
Molekylformel CH3NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 118.082
MDL-nummer MFCD00064389
InChI-nyckel KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
IUPAC-namn natrium;metansulfonat
LEDER CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium methanesulfonate
Odör Odorless
Linjär formel CH3SO3Na
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether,hexane,benzene,methylcyclopentane,toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide.
Formel vikt 118.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.