Läs mer
Natriummetansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545096 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15545096 5 g 5g
15555096 100 g 100g
15565096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15545096 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2386-57-4 | CH4NaO3S | 118.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-57-4
Molekylformel CH4NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 118.09
InChI-nyckel KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
PubChem CID 638112
IUPAC-namn natrium;metansulfonat
LEDER CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium methanesulfonate
Kvantitet 5 g
Linjär formel CH3SO3Na
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 118.09
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Authentic
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium methanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.