Läs mer
Sodium Methanesulfonate-d3, CDN
Produktkod. 30324456
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324456 1 g -
30312842 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324456 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND81961G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic Acid-D3 Sodium Salt
CAS 1610056-71-7
Molekylformel C D3 O3 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Methane-d3-sulfonic acid, sodium salt (1:1) (ACI), Methanesulfonic acid-D3 sodium salt, Sodium mesylate-d3, Sodium methanesulfonate-d3
InChI formel InChI=1 S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1/i1D3;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;trideuteriomethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 121.106
Formel vikt 120.9889 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity