Läs mer
Sodium Methanesulfonate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-d3-sulfinic acid sodium salt |
| CAS | 2129597-38-0 |
| Molekylformel | C D3 O2 S . Na |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methane-d3-sulfinic acid','sodium salt (1:1) (ACI), Sodium methane-d3-sulfinate, Sodium methylsulfinate-d3, Methane-d3-sulfinic acid sodium salt, Sodium methanesulfinate-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D3; |
| LEDER | [Na+].[2H]C([2H])([2H])S(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;trideuteriomethanesulfinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.1066 |
| Formel vikt | 104.994 |