Läs mer
Natriummetanetiolat (~20 % i vatten), TRC
Produktkod. 30180390
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180390 1 g
30180207 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30180390 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6448001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5188-07-8
Molekylformel C H3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Synonym Methanethiol, sodium salt (1:1), Methanethiol, sodium salt (8CI,9CI), Sodium, (methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
IUPAC-namn natrium; Metanetiolat
LEDER [Na+].C[S-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methanethiolate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Formel vikt 69.9853
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sodium Methanethiolate ~20%