Läs mer
Natriummetanetiolat (95 %), TRC
Produktkod. 30410839
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410839 5 g
1 options
Produktkod. 30410839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6448055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Molekylformel C H3 S . Na
Kvantitet 5 g
Synonym Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
InChI formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].C[S-]
IUPAC-namn natrium; Metanetiolat
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 69.9853