Läs mer
Natriummetanetiolat (95 %), TRC
Produktkod. 30420647
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30420647 1 g
1 options
Produktkod. 30420647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6448051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Molekylformel C H3 S . Na
Kvantitet 1 g
Synonym Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
InChI formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].C[S-]
IUPAC-namn natrium; Metanetiolat
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 69.9853