Läs mer
Natriummetanetiolat (95 %), TRC
Produktkod. 30417858
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30417858 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30417858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6448052.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methanethiolate
CAS 5188-07-8
Molekylformel C H3 S . Na
Kvantitet 2.5 g
Synonym Methanethiol','sodium salt (1:1), Methanethiol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium','(methylthio)- (7CI), (Methylsulfanyl)sodium, Methyl mercaptan sodium salt, Methylthiosodium, Sodium methanesulfenate, Sodium methanethiolate, Sodium methyl mercaptan, Sodium methyl sulfide, Sodium methylmercaptide, Sodium methylthiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium thiomethylate
InChI formel InChI=1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].C[S-]
IUPAC-namn natrium; Metanetiolat
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 69.9853