Läs mer
Sodium Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Methanethiosulfonate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 133.9472 |