Läs mer
Natriummetoxid, 98 %
Produktkod. 11377535
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2000 g
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377535 100 g -
11387535 500 g 500g
11397535 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05673.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol
Natriummetoxid används som bas och reagens i organisk kemi. Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en nukleofil och används vid framställning av metyletrar. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt. Det är involverat i produktionen av biodiesel från vegetabiliska oljor och animaliska fetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriummetoxid används som bas och reagens inom organisk kemi. Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en nukleofil och används vid framställning av metyletrar. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt. Det är involverat i produktionen av biodiesel från vegetabiliska oljor och animaliska fetter.
Löslighet Blandbar med etanol, metanol, fetter
och estrar. Oblandbar med kolväten och organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Luft-, fukt- och värmekänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, alkalimetaller, klorerade lösningsmedel, vatten och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-41-4
Molekylformel CH3NaO
Molekylvikt (g/mol) 54.024
MDL-nummer MFCD00012179
InChI-nyckel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-namn natrium;metanolat
LEDER C[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium methoxide
Smältpunkt >300 °C
Linjär formel CH3ONa
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1431
Beilstein 3592982
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,8643
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, metanol, fetter och ester. Oblandbar med kolväten och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 54.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium methoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.