Läs mer
Natriummetoxid, ca 25 % w/w i metanol
Produktkod. 15412727
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412727 500 mL 500ml
15402727 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046585.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol
Natriummetoxid 2 % vikt/vikt i metanol används vid framställning av högspin hexanukleärt Mn(III)-kluster, [ NaMn6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-41-4
Molekylformel CH3NaO
Molekylvikt (g/mol) 54.024
MDL-nummer MFCD00012179
InChI-nyckel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-namn natrium;metanolat
LEDER C[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium methoxide
Smältpunkt -2°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.945 g/mL
Kokpunkt 92°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Linjär formel NaOCH3
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1289
Beilstein 3592982
Känslighet Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8643
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,fats and esters.
Formel vikt 54.02
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈ 25% w/w in methanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium methoxide, ca 25% w/w in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P420-Förvaras åtskilt från andra material.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Sodium methylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.