Learn More
Natriummetoxid, ca 30 % w/w i metanol
Product Code. 11434937
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11434937 2500 mL 2500ml
11424937 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11434937 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21872.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1049.36 SEK
    942.65 SEK / 2500ml
    Save 106.71 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54,024 g/mol
Natriummetoxid, ca 30 % vikt/vikt i metanol används vid framställning av högspin hexanukleärt Mn(III)-kluster, [ NaMn6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natriummetoxid, ca 30 % vikt
/vikt i metanol används vid framställning av högspin hexanukleärt Mn(III)-kluster, [NaMn 6 (OMe) 12 (dbm) 6 ] + . Det är användbart vid syntes av läkemedel och jordbrukskemikalier. Det fungerar som en initiator för anjonisk additionspolymerisation med etylenoxid, vilket bildar en polyeter med hög molekylvikt.
Löslighet
Blandbar med etanol, fetter och estrar. Oblandbar med kolväten och organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Luft-, fukt- och värmekänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, alkalimetaller, klorerade lösningsmedel, vatten och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-41-4
Molekylformel CH3NaO
Molekylvikt (g/mol) 54.024
MDL-nummer MFCD00012179
InChI-nyckel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-namn natrium;metanolat
LEDER C[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium methoxide
Smältpunkt <6 °C
Densitet 0.969
Kokpunkt 93 °C
Flampunkt 16 °C (61 °F)
Odör Alkoholliknande
Linjär formel NaOCH3
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1289
Beilstein 3592982
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,8643
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, fetter och ester. Oblandbar med kolväten och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 54.02
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈30% w/w in methanol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, sodium methylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.