Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium methoxide |
| Alkalinitet | total alkalinitet (som NaOCH3): > 99 % |
| Smältpunkt | 126,0 °C |
| Färg | Vit-Gul |
| Densitet | 0.8 |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3ONa |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | 1431 |
| Beilstein | 01, 280 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium methoxide, anhydrous powder
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Självupphettande ämne Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.