Läs mer
Natriummetoxid, TRC
Produktkod. 30414990
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30414990 1 kg
1 options
Produktkod. 30414990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6454001KG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium methoxide
CAS 124-41-4
Molekylformel C H3 O . Na
Kvantitet 1 kg
Synonym Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat
InChI formel InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
LEDER [Na+].C[O-]
IUPAC-namn natrium; metanolat
Molekylvikt (g/mol) 54.02
Formel vikt 54.0082