Läs mer
Natriummetoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium methoxide |
| CAS | 124-41-4 |
| Molekylformel | C H3 O . Na |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat |
| InChI formel | InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [Na+].C[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; metanolat |
| Molekylvikt (g/mol) | 54.02 |
| Formel vikt | 54.0082 |