Läs mer
Natriummetylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Produktkod. 30463575
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463575 10 mg
1 options
Produktkod. 30463575 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0431.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Analyt- eller komponentnamn Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
InChI formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-namn natrium; 4-metoxikarbonylfenolat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 174.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 174,0293 g/mol