Läs mer
Natriummetylparahydroxibenzoat, Mikromol™
Produktkod. 17991546
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17991546 500 mg
1 options
Produktkod. 17991546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0431.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriummetylparahydrobenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 5026-62-0
Analyt- eller komponentnamn Sodium Methyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, SKF-4382-Z
InChI formel InChI=1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC-namn natrium; 4-metoxikarbonylfenolat
Molekylvikt (g/mol) 174.13
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 174,0293 g/mol