Läs mer
Sodium methyl sulfate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31003665
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31003665 25 g 25g
31002704 5 g 5g
30990494 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31003665 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13997025g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium methyl sulfate
CAS 512-42-5
Molekylformel CH3NaO4S
MDL-nummer MFCD00013457
Kvantitet 25 g
LEDER O=S(OC)([O-])=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Procent renhet 98%