Läs mer
Sodium Methylate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15879310
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15879310 500 g 500g
15859310 5 g 5g
15869310 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15879310 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8065380500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-41-4
Specifikationer
Smältpunkt 127°C (decomposition)
Densitet 1.3 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00012179
Kvantitet 500 g
Synonym Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate, Sodium methylate
Molekylvikt (g/mol) 54.02