Läs mer
Natriummetylsulfinat, TRC
Produktkod. 30423314
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30423314 5 g
1 options
Produktkod. 30423314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6670705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Methylsulfinate
CAS 20277-69-4
Molekylformel CH3NaO2S
Kvantitet 5 g
Synonym Methanesulfinic Acid','Sodium Salt, Sodium Methanesulfinate
InChI formel InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CS(=O)[O-]
IUPAC-namn natrium; Metanesulfinat
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Formel vikt 101.9751