Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Molybdate |
| Smältpunkt | 687°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | Na2MoO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 205.92g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Utseende | Granular powder |
| Visa mer |