Läs mer
Natriummolybdatdihydrat, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15623890 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15623890 500 g 500g
15633890 5 g 5g
15603890 100 g 100g
15613890 2.5 kg 2.5kg
15643890 6 x 500 g Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15623890 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 331058500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)molybden;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Molybdate Dihydrate
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2MoO4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 241.95g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens