Läs mer
Natriummolybdat, Dihydrat, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578164 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578164 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15578164 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 376401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Molybdate
Namnnotering Dihydrat
CAS 10102-40-6
Kvantitet 500 g
Molekylformel H4MoNa2O6
MDL-nummer MFCD00149170
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dinatriumdioxomolybdenumbis(olat)
Molekylvikt (g/mol) 241.96
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Formel vikt 241.95
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 3.28kg