Beskrivning
Sodium Molybdate Dihydrate, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| pH | 9.0 to 10 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 241.95g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |