Läs mer
Natriummolybdatdihydrat, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15641290
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15641290 1 kg 1kg
15651290 2.5 kg 2.5kg
15661290 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15641290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 133151KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytisk specifikation för Ph Eur, 99-100,5% (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)molybden;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Molybdate Dihydrate
Namnnotering Meets analytical specification of PhEur
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2MoO4 · 2H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 241.95g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.