Läs mer
Sodium molybdate dihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium molybdate dihydrate |
| Smältpunkt | 100°C (decomposition)(literature) |
| Namnnotering | Puriss. p.a., ≥99.0% (T) |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Kvantitet | 100 g |
| Anteckningar om analysprocent | calc. to the dried substance |
| Linjär formel | Na2MoO4 · 2H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 241.95 |
| Visa mer |